(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR918079-1G OR918079-5G
APOSOR918079-1GEA 21.9 EUR
APOSOR918079-1G APOSOR918079-5G
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Formula: C₅H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04969697
Núm. CAS: 113336-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR