Anhídrido 4-metilftalico 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR919135-100G
APOSOR919135-100GEA 151 EUR
APOSOR919135-100G
Anhídrido 4-metilftalico 95%
Anhídrido 4-metilftalico
Formula: C₉H₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041856
Núm. CAS: 19438-61-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR