Cloroacetato de bencilo 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR920707-100G OR920707-25G
APOSOR920707-100GEA 156 EUR
APOSOR920707-100G APOSOR920707-25G
Cloroacetato de bencilo 98%
Cloroacetato de bencilo
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00157062
Núm. CAS: 140-18-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR