Etanolamina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoetanol
OR921532-100G OR921532-1KG
APOSOR921532-100GEA 21.9 EUR
APOSOR921532-100G APOSOR921532-1KG
Etanolamina 99%
Etanolamina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61.08 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C
Pto. de fusión: 10…11 °C
Densidad: 1.012
Pto. de inflamación: 91 °C
Número MDL: MFCD00008183
Núm. CAS: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,03762