3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers) 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: (3E,6E)-Nona-3,6-dien-1-ol

OR921740-1G OR921740-5G
APOSOR921740-1GEA 0 EUR
APOSOR921740-1G APOSOR921740-5G
3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers) 95%
3,6-Nonadien-1-ol (mixture of isomers)
Formula: C₉H₁₆O
MW: 140.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036601
Núm. CAS: 76649-25-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR