2-Diethylaminopyridine 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR922656-1G OR922656-25G OR922656-5G
APOSOR922656-1GEA 154 EUR
APOSOR922656-1G APOSOR922656-25G APOSOR922656-5G
2-Diethylaminopyridine 95%
2-Diethylaminopyridine
Formula: C₉H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059777
Núm. CAS: 36075-06-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR