Calcium pantothenate 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR923775-1KG OR923775-5G OR923775-25G OR923775-100G
APOSOR923775-1KGEA 0 EUR
APOSOR923775-1KG APOSOR923775-5G APOSOR923775-25G APOSOR923775-100G
Calcium pantothenate 95%
Calcium pantothenate
Formula: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002766
Núm. CAS: 137-08-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR