Imidazole hydrochloride 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR924059-100G OR924059-1KG OR924059-250G OR924059-25G OR924059-500G
APOSOR924059-100GEA 31.9 EUR
APOSOR924059-100G APOSOR924059-1KG APOSOR924059-250G APOSOR924059-25G APOSOR924059-500G
Imidazole hydrochloride 95%
Imidazole hydrochloride
Formula: C₃H₄N₂·ClH
Pto. de fusión: 156…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012695
Núm. CAS: 1467-16-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR