Cloruro de dietilamonio 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR925271-5KG OR925271-1KG OR925271-250G
APOSOR925271-5KGEA 553 EUR
APOSOR925271-5KG APOSOR925271-1KG APOSOR925271-250G
Cloruro de dietilamonio 99%
Cloruro de dietilamonio
Formula: C₄H₁₂ClN
Pto. Ebullición: 320…330 °C/760mmHg
Pto. de fusión: 227…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012499
Núm. CAS: 660-68-4