4,4'-Bipiperidine 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR925367-1G OR925367-5G
APOSOR925367-1GEA 179 EUR
APOSOR925367-1G APOSOR925367-5G
4,4'-Bipiperidine 98%
4,4'-Bipiperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01104315
Núm. CAS: 15336-72-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR