(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927946-1G OR927946-250MG
APOSOR927946-1GEA 415 EUR
APOSOR927946-1G APOSOR927946-250MG
(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride 95%
(3-Propoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10687270
Núm. CAS: 37806-33-0