N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928751-500G
APOSOR928751-500GEA 232 EUR
APOSOR928751-500G
N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato 97%
N-Metilaminoacetato de etilo clorhidrato
Formula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012506
Núm. CAS: 52605-49-9