tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR929179-1G OR929179-250MG
APOSOR929179-1GEA 140 EUR
APOSOR929179-1G APOSOR929179-250MG
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate
Formula: C₈H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12148668
Núm. CAS: 172317-17-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR