Diclorofosfito de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl phosphorodichloridite
OR929489-10G
APOSOR929489-10GEA 219 EUR
APOSOR929489-10G
Diclorofosfito de metilo 95%
Diclorofosfito de metilo
Formula: CH₃Cl₂OP
MW: 132,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000524
Núm. CAS: 3279-26-3