1-(2-Naphthyl)methanamine 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR929803-1G OR929803-250MG
APOSOR929803-1GEA 65.4 EUR
APOSOR929803-1G APOSOR929803-250MG
1-(2-Naphthyl)methanamine 95%
1-(2-Naphthyl)methanamine
Formula: C₁₁H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01529867
Núm. CAS: 2018-90-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR