3,5-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932052-1G
APOSOR932052-1GEA 734 EUR
APOSOR932052-1G
3,5-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine 98%
3,5-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,462 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14582993
Núm. CAS: 264123-70-8