1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR932834-1G OR932834-5G OR932834-25G
APOSOR932834-1GEA 79.9 EUR
APOSOR932834-1G APOSOR932834-5G APOSOR932834-25G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole 95%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Formula: C₉H₁₈N₂Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011682
Núm. CAS: 54925-64-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR