N-Carbobenzoxy-DL-norvaline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933315-25G
APOSOR933315-25GEA 139 EUR
APOSOR933315-25G
N-Carbobenzoxy-DL-norvaline 97%
N-Carbobenzoxy-DL-norvaline
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020434
Núm. CAS: 21691-43-0