4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR933391-1G OR933391-250MG
APOSOR933391-1GEA 790 EUR
APOSOR933391-1G APOSOR933391-250MG
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Formula: C₁₂H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02234571
Núm. CAS: 71885-44-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR