(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific

OR934134-1G OR934134-5G
APOSOR934134-1GEA 213 EUR
APOSOR934134-1G APOSOR934134-5G
(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
(3-Methylazetidin-3-yl)methanol hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28119098
Núm. CAS: 1458653-12-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR