3-Aminocrotónato de etilo 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR936394-500G
APOSOR936394-500GEA 68.3 EUR
APOSOR936394-500G
3-Aminocrotónato de etilo 95%
3-Aminocrotónato de etilo
Formula: C₆H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008073
Núm. CAS: 626-34-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR