Isoquinoline-5-boronic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9366-1G
APOSOR9366-1GEA 250 EUR
APOSOR9366-1G
Isoquinoline-5-boronic acid hydrochloride 97%
Isoquinoline-5-boronic acid hydrochloride
Formula: C₉H₈BNO₂·ClH
Pto. de fusión: 204…206 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235064
Núm. CAS: 1256345-46-6