N-Methyl-3-nitroaniline 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR937404-1G OR937404-5G
APOSOR937404-1GEA 116 EUR
APOSOR937404-1G APOSOR937404-5G
N-Methyl-3-nitroaniline 98%
N-Methyl-3-nitroaniline
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00963641
Núm. CAS: 619-26-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR