Ethylene glycol mono-tert-butyl ether 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Ethyleneglycolmono-tert-butylether, tert-Butyl Cellosolve, 2-tert-Butoxyethanol

OR940810-100G OR940810-1KG OR940810-500G
APOSOR940810-100GEA 125 EUR
APOSOR940810-100G APOSOR940810-1KG APOSOR940810-500G
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether 95%
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059004
Núm. CAS: 7580-85-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR