tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR941093-1G OR941093-5G
APOSOR941093-1GEA 270 EUR
APOSOR941093-1G APOSOR941093-5G
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00471042
Núm. CAS: 79201-39-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR