Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Methyl 3-methylphenylacetate

OR941614-5G
APOSOR941614-5GEA 98.6 EUR
APOSOR941614-5G
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 95%
Methyl-2-(m-tolyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00968468
Núm. CAS: 53088-69-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR