Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR942541-1G
APOSOR942541-1GEA 122 EUR
APOSOR942541-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonitrile 95%
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01720448
Núm. CAS: 6200-59-5