1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR943554-1G OR943554-250MG
APOSOR943554-1GEA 85.7 EUR
APOSOR943554-1G APOSOR943554-250MG
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formula: C₆H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00169064
Núm. CAS: 51333-90-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR