4-Nitro-2-picoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9449-1G OR9449-5G
APOSOR9449-1GEA 46.6 EUR
APOSOR9449-1G APOSOR9449-5G
4-Nitro-2-picoline
4-Nitro-2-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 42…44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095077
Núm. CAS: 13508-96-8