8-Chloroquinazolin-4(3H)-one 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR946042-1G OR946042-5G
APOSOR946042-1GEA 66.7 EUR
APOSOR946042-1G APOSOR946042-5G
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one 95%
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954861
Núm. CAS: 101494-95-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR