3-Bromo-4-metiltiofeno 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR9461-1G OR9461-25G OR9461-5G
APOSOR9461-1GEA 40.8 EUR
APOSOR9461-1G APOSOR9461-25G APOSOR9461-5G
3-Bromo-4-metiltiofeno 97%
3-Bromo-4-metiltiofeno
Formula: C₅H₅BrS
Pto. Ebullición: 179…183 °C
Densidad: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130084
Núm. CAS: 30318-99-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR