2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR947349-10G OR947349-1G OR947349-5G
APOSOR947349-10GEA 514 EUR
APOSOR947349-10G APOSOR947349-1G APOSOR947349-5G
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline 98%
2-Bromo-5-methoxy-4-methylaniline
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11841053
Núm. CAS: 532440-88-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR