2-Chloro-4-methoxypyridin-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948057-1G
APOSOR948057-1GEA 632 EUR
APOSOR948057-1G
2-Chloro-4-methoxypyridin-3-amine 95%
2-Chloro-4-methoxypyridin-3-amine
Formula: C₆H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699223
Núm. CAS: 173435-34-2