b-Amino-4-bromobenzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948229-1G
APOSOR948229-1GEA 78.3 EUR
APOSOR948229-1G
b-Amino-4-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-bromobenzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12782005
Núm. CAS: 201403-02-3