1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR951247-10G OR951247-1G OR951247-5G
APOSOR951247-10GEA 647 EUR
APOSOR951247-10G APOSOR951247-1G APOSOR951247-5G
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine
Formula: C₁₂H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655766
Núm. CAS: 91562-48-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR