2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR951874-1G OR951874-250MG
APOSOR951874-1GEA 364 EUR
APOSOR951874-1G APOSOR951874-250MG
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine
Formula: C₉H₁₃NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13370835
Núm. CAS: 1203188-22-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR