Methyl quinoline-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955585-1G
APOSOR955585-1GEA 271 EUR
APOSOR955585-1G
Methyl quinoline-4-carboxylate 97%
Methyl quinoline-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01366551
Núm. CAS: 21233-61-4