Methyl 1-phenylcyclopropane-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955739-1G
APOSOR955739-1GEA 369 EUR
APOSOR955739-1G
Methyl 1-phenylcyclopropane-1-carboxylate 95%
Methyl 1-phenylcyclopropane-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031860
Núm. CAS: 6121-42-2