1-Chloro-3-(2-methoxyethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956992-1G
APOSOR956992-1GEA 632 EUR
APOSOR956992-1G
1-Chloro-3-(2-methoxyethoxy)benzene 95%
1-Chloro-3-(2-methoxyethoxy)benzene
Formula: C₉H₁₁ClO₂
MW: 186,635 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20390566
Núm. CAS: 1344249-67-7