4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957106-1G
APOSOR957106-1GEA 538 EUR
APOSOR957106-1G
4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide 95%
4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00461164
Núm. CAS: 7400-54-6