4-(Methoxymethoxy)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957463-1G
APOSOR957463-1GEA 364 EUR
APOSOR957463-1G
4-(Methoxymethoxy)phenol 98%
4-(Methoxymethoxy)phenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21195492
Núm. CAS: 57433-93-9