3-(Cyclopentyloxy)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957588-1G
APOSOR957588-1GEA 632 EUR
APOSOR957588-1G
3-(Cyclopentyloxy)phenol 95%
3-(Cyclopentyloxy)phenol
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,228 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11181912
Núm. CAS: 163419-05-4