(8-Methylnaphthalen-1-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958017-1G
APOSOR958017-1GEA 647 EUR
APOSOR958017-1G
(8-Methylnaphthalen-1-yl)methanol 95%
(8-Methylnaphthalen-1-yl)methanol
Formula: C₁₂H₁₂O
MW: 172,223 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072722
Núm. CAS: 10336-29-5