3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR959396-1G OR959396-250MG
APOSOR959396-1GEA 348 EUR
APOSOR959396-1G APOSOR959396-250MG
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16883065
Núm. CAS: 58236-72-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR