2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR959902-1G OR959902-5G
APOSOR959902-1GEA 168 EUR
APOSOR959902-1G APOSOR959902-5G
2-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
2-(Isopropylamino)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11144672
Núm. CAS: 147531-47-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR