4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%

Proveedor: Apollo Scientific

OR960178-1G OR960178-5G
APOSOR960178-1GEA 219 EUR
APOSOR960178-1G APOSOR960178-5G
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine
Formula: C₉H₁₃NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01309097
Núm. CAS: 338454-48-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR