Fmoc-L-norvaline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-norvaline, Fmoc-Nva-OH, N-Fmoc-L-norvaline
OR960882-100G
APOSOR960882-100GEA 101 EUR
APOSOR960882-100G
Fmoc-L-norvaline 97%
Fmoc-L-norvaline
Formula: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339.391 g/mol
Pto. de fusión: 151…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155631
Núm. CAS: 135112-28-6