N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%

Proveedor: Apollo Scientific

OR961677-10G OR961677-1G OR961677-5G
APOSOR961677-10GEA 806 EUR
APOSOR961677-10G APOSOR961677-1G APOSOR961677-5G
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035934
Núm. CAS: 443344-23-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR