1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961865-25G
APOSOR961865-25GEA 278 EUR
APOSOR961865-25G
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid 95%
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001545
Núm. CAS: 636-82-8