2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962513-1G OR962513-5G
APOSOR962513-1GEA 203 EUR
APOSOR962513-1G APOSOR962513-5G
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid 98%
2-[(4-Chlorophenyl)amino]acetic acid
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462901
Núm. CAS: 5465-90-7